Fontos dokumentumok
Z802794
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
optical glass
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma (100-OS)
parameter
320-2500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
kamratérfogat
700 μL
úthossz
2 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
with glass lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)