Merck
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
167-171 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)