Fontos dokumentumok
5.05145
Sigma-Aldrich
(+)-Tubocurarine Chloride
Szinonimák:
(+)-Tubocurarine Chloride, Nicotinic Acetylcholine Receptor Antagonist, (+)-Tubocurarine chloride, D-tubocurarine, DTC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H42Cl2N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
681.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+]1([C@@H]2Cc3cc(c(cc3)O)Oc4cc5c(cc4OC)CC[N+H]([C@H]5Cc6ccc(cc6)Oc7c2c(cc(c7O)OC)CC1)C)(C)C
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-N
Általános leírás
A potent competitive antagonist of nAChR (IC50= 41 nM). Used as nondepolarizing muscle relaxants during electroshock treatments, in convulsive states, and as anesthesia adjuvant.
A potent competitive antagonist of nAChR (IC50 = 41 nM). Used as nondepolarizing muscle relaxants during electroshock treatments, in convulsive states, and as anesthesia adjuvant.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
nAch
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Elkészítési megjegyzés
Warming is required for complete solubilization.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Bowman, C., 2006. Br. J. Pharmacol.147, S277.
Wenningmann, I., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 790.
Pederson, X., 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.87, 2785.
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3