Fontos dokumentumok
SML1192
SB290157 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
N2-[2-(2,2-Diphenylethoxy)acetyl]-L-arginine trifluoroacetate salt, SB 290157 trifluoroacetate salt
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +1.5 to +5°, c = 1.0 in DMSO
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O)=N.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C22H28N4O4.C2HF3O2/c23-22(24)25-13-7-12-19(21(28)29)26-20(27)15-30-14-18(16-8-3-1-4-9-16)17-10-5-2-6-11-17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2,(H,26,27)(H,28,29)(H4,23,24,25);(H,6,7)/t19-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJRMPPVJAQWGEG-FYZYNONXSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3