Merck
SML1148
Sigma-Aldrich
YIL-781 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-(4-Fluorophenoxy)-2-methyl-3-[[(3S)-1-(1-methylethyl)-3-piperidinyl]methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H28FN3O2 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
409.50 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
, white to yellow to light brown
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)N(CCC1)C[C@H]1CN(C(C)=N2)C(C3=C2C=CC(OC4=CC=C(F)C=C4)=C3)=O.Cl
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-16(2)27-12-4-5-18(14-27)15-28-17(3)26-23-11-10-21(13-22(23)24(28)29)30-20-8-6-19(25)7-9-20;/h6-11,13,16,18H,4-5,12,14-15H2,1-3H3;1H/t18-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQGRMONBDBMLSP-FERBBOLQSA-N
Alkalmazás
YIL-781 has been used as a ghrelin receptor (GHSR) antagonist in combination with methanandamide (mAEA) to study its effect on gastric vagal afferent mechanosensitivity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
YIL-781 is a potent antagonist (Ki = 17 nM) of the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1). YIL-781 blocks ghrelin-induced reduction of insulin secretion in rat islets. In vivo, the compound YIL-781 improves glucose tolerance and reduces weight gain.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)