Fontos dokumentumok
SLHPX13
Millipore
Millex® polyethersulfone syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
H:
21 mm
Átmérő:
13 mm
szűrőfelület:
0.8 cm2
térfogat:
10 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for DIN 38407-42
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
104 L/min flow rate
104 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
Átmérő
13 mm
szűrőfelület
0.8 cm2
térfogat
10 mL
szín
green
pórusméret
0.45 μm
bemenet
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
buborékpont
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: HP
Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with PES Membrane:
• Non-sterile Millex syringe filters with Millipore Express PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
• Available in 0.22 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs
• Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
• Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Alkalmazás
0.45 µm pore size, 13 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express membrane, hydrophilic
Kiszerelés
non sterile
Specifikációk
For general laboratory use only
Fizikai forma
Color Code: Green
Jogi információk
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
A Millex® PES fecskendőszűrők validálása vízminták PFAS vizsgálatában az EPA 537.1 módszerrel.