Fontos dokumentumok
G4535
[D-Lys3]-GHRP-6
synthetic, lyophilized powder
Szinonimák:
[His1, D-Lys3, Lys6]-GHRP, His-D-Trp-D-Lys-Trp-D-Phe-Lys-NH2, [D-Lys3]-Growth Hormone Releasing Peptide 6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@@H](N)Cc6c[nH]cn6)C(N)=O
InChI
1S/C49H63N13O6/c50-20-10-8-18-39(44(53)63)58-47(66)41(22-30-12-2-1-3-13-30)61-49(68)43(24-32-27-56-38-17-7-5-15-35(32)38)62-46(65)40(19-9-11-21-51)59-48(67)42(23-31-26-55-37-16-6-4-14-34(31)37)60-45(64)36(52)25-33-28-54-29-57-33/h1-7,12-17,26-29,36,39-43,55-56H,8-11,18-25,50-52H2,(H2,53,63)(H,54,57)(H,58,66)(H,59,67)(H,60,64)(H,61,68)(H,62,65)/t36-,39-,40+,41+,42+,43-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGSNWNLPMHXGDD-DFWOJPNQSA-N
Géninformáció
human ... GHRH(2691)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its role in incretin dysfunction and hyperglycemia in cystic fibrosis
- as an antagonist of growth hormone secretagogue receptor (GHS-R)
- as ghrelin receptor antagonist to study the dose-dependent effects of intraduodenal ghrelin on the glucose infusion rate (GIR) during pancreatic-euglycemic clamp procedure (PECs)
- to treat bovine somatotropes to determine the release of GH from treated cells and non-treated or control cells
- for intraperitoneal injection to groups of broiler chicken to determine the effect on feed intake, weight gain, and feed conversion ratio
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)