Fontos dokumentumok
SML1114
IWP-4
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[[3,4,6,7-tetrahydro-3-(2-methoxyphenyl)-4-oxothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetamide
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(CCS2)N=C(SCC(NC3=NC(C=CC(C)=C4)=C4S3)=O)N1C5=C(OC)C=CC=C5
InChI
1S/C23H20N4O3S3/c1-13-7-8-14-18(11-13)33-22(24-14)26-19(28)12-32-23-25-15-9-10-31-20(15)21(29)27(23)16-5-3-4-6-17(16)30-2/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,26,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHUJMHOIQBDFQR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)