Merck
SML1084
Sigma-Aldrich
BMS-195614
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(quinolin-3-yl)naphthalen-2-carboxamido] benzoic acid; 4-[[[5,6-Dhydro-5,5-dimethyl-8-(3-quinolinyl)-2-naphthalenyl]carbonyl]amino]-benzoic acid, BMS 614, BMS-195614, BMS-614, BMS195614, BMS614
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H24N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)CC=C(C2=CN=C(C=CC=C3)C3=C2)C4=C1C=CC(C(NC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=C4
InChI
1S/C29H24N2O3/c1-29(2)14-13-23(21-15-19-5-3-4-6-26(19)30-17-21)24-16-20(9-12-25(24)29)27(32)31-22-10-7-18(8-11-22)28(33)34/h3-13,15-17H,14H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLMBRZXZDAQHP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
BMS-195614 (BMS614) is a potent neutral retinoic acid receptor RARα selective antagonist with an IC50 of 2.5 nM.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3