Merck
SML1066
Sigma-Aldrich
CYM50358
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[4-(Aminomethyl)-2,6-dimethylphenyl]-5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furancarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18Cl2N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(C)C=C(CN)C=C1C)C2=CC=C(C3=CC(Cl)=CC=C3Cl)O2
InChI
1S/C20H18Cl2N2O2/c1-11-7-13(10-23)8-12(2)19(11)24-20(25)18-6-5-17(26-18)15-9-14(21)3-4-16(15)22/h3-9H,10,23H2,1-2H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWJOPXDAQCDRRM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
CYM50358 is a potent, selective antagonist of the sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4). CYM50358 inhibits S1P4 with an IC50 of 25 nM.
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3