Fontos dokumentumok
SML0940
Nepicastat hydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
5-(Aminomethyl)-1-[(2S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione hydrochloride, SYN-117
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC1=CC2=C(CC[C@H](N3C(CN)=CNC3=S)C2)C(F)=C1.Cl
InChI
1S/C14H15F2N3S.ClH/c15-9-3-8-4-10(1-2-12(8)13(16)5-9)19-11(6-17)7-18-14(19)20;/h3,5,7,10H,1-2,4,6,17H2,(H,18,20);1H/t10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIPDUAJWNBEVOY-PPHPATTJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience