Merck
SML1098
Sigma-Aldrich
Vilazodone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]- 2-benzofurancarboxamide hydrochloride, EMD 68843, SB 659746A.
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H27N5O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
477.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.N3(CCN(CC3)c4cc5c([o]c(c5)C(=O)N)cc4)CCCCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C#N
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI) that is used clinically as an antidepressant for major depressive disorder.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)