Fontos dokumentumok
SML0834
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to brown
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2\C=C\c3ccc(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.