Fontos dokumentumok
SML0809
Sigma-Aldrich
LE 135
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10,10-pentamethyl-5H-benzo[e]naphtho[2,3-b][1,4]diazepin-13-yl)-benzoic acid, LE-135
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H30N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
438.56
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cc5c(c2)C(CCC5(C)C)(C)C)N=C(c4c1cccc4)c3ccc(cc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C29H30N2O2/c1-28(2)14-15-29(3,4)22-17-25-23(16-21(22)28)30-26(18-10-12-19(13-11-18)27(32)33)20-8-6-7-9-24(20)31(25)5/h6-13,16-17H,14-15H2,1-5H3,(H,32,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZZAIQOVMHVWBS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
LE 135 has been used for in vitro islet treatment.
Biokémiai/fiziológiai hatások
LE135 is a retinoic acid receptor (RAR) antagonist with selectivity for RARβ (Ki = 220 nM) over RARα (Ki = 1.4 μM). LE135 inhibits retinoic acid-induced transcriptional activation of RARβ (>70% inhibition at 10 μM), but not RARα, RARγ or retinoid X receptor α (RXRα). There is high interest in retinoic acid receptors for cancer and for differentiation studies. LE135 has been shown to inhibit retinoid Am80-induced differentiation of human promyelocytic leukemia HL-60 cells with an IC50 value of 0.2 μM. LE135 has been used to study the role of a retinoic acid receptor-β (RARβ) on the differentiation of mesenchymal stem cells, and was found to inhibit the neuronal differentiation promoting effects of all-trans retinoic acid (ATRA) on mesenchymal stem cells.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Interleukin-33-activated islet-resident innate lymphoid cells promote insulin secretion through myeloid cell retinoic acid production
Dalmas E, et al.
Immunity, 47(5), 928-942 (2017)
Cikkek
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.