Fontos dokumentumok
SML0370
Kartogenin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic acid, 4′-Phenyl-phthalanilic acid (8CI), KGN
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: >15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C(C=CC=C3)=C3C(O)=O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)