5.04594
Gemcitabine, HCl
Szinonimák:
Gemcitabine, HCl, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, LY188011, dFdC, dFdCyd, Ribonucleotide Reductase Inhibitor II, RNR Inhibitor II, LY188011, dFdC, dFdCyd, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, Ribonucleotide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2[c](nc(cc2)N)=O)F.Cl
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA
DNA polymerase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Fowler, J.D., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15339.
Mackey, J.R., et al. 1998. Cancer Res.58, 4349.
Eda, H., et al. 1998. Cancer Res.58, 1165.
Burris III, H.A., et al. 1997. J. Clin. Oncol.15, 2403.
Heinemann, V., et al. 1992. Cancer Res.52, 533.
Hertel, L.W., et al. 1990. Cancer Res.50, 4417.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3