Fontos dokumentumok
SML3271
Etoricoxib
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-(2-methyl-5-pyridinyl)pyridine, 5-Chloro-6′-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3′-bipyridine
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)