SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)