401479
IKK-2 Inhibitor, SC-514
The IKK-2 Inhibitor, SC-514, also referenced under CAS 354812-17-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Szinonimák:
IKK-2 Inhibitor, SC-514, SC-514
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
IKK-2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
WGK
WGK 3