Fontos dokumentumok
SML0547
Loteprednol Etabonate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(11b,17a)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid chloromethyl ester, CDDD 5604, HGP 1, P 5604
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C24H31ClO7/c1-4-30-21(29)32-24(20(28)31-13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)19(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-19,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,22-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMKSVUSAATWOCU-HROMYWEYSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.