biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
>95% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
Mw 428.5
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C26H24N2O4/c29-24(22-7-4-8-23(22)25(30)31)19-11-9-17(10-12-19)18-13-15-21(16-14-18)28-26(32)27-20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,9-16,22-23H,4,7-8H2,(H,30,31)(H2,27,28,32)/t22-,23-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOZRFEQDOFSZBV-DHIUTWEWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3