Fontos dokumentumok
F5012
Anti-Ferritin, Human antibody produced in rabbit
whole antiserum, liquid
Szinonimák:
Anti-FHC, Anti-FTH, Anti-FTHL6, Anti-HFE5, Anti-PIG15, Anti-PLIF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: 1:16
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FTH1(2495)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- Anti-Ferritin, Human antibody produced in rabbit has been used in:
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemical techniques
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg