Fontos dokumentumok
SML0398
Salsolinol hydrobromide
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
(R,S)-Salsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide; 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide;
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to brown
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3