Fontos dokumentumok
SML0346
Alosetron hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,3,4,5-Tetrahydro-5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C2=C(C=CC=C2)C3=C1CCN(CC4=C(C)N=CN4)C3=O.Cl
InChI
1S/C17H18N4O.ClH/c1-11-13(19-10-18-11)9-21-8-7-15-16(17(21)22)12-5-3-4-6-14(12)20(15)2;/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,18,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNYQZOVOVDSGJH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR3A(3359)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.