203900
Bufalin
A cardiotonic steroid isolated from toads of Bufo species that potently inhibits ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity (IC₅₀ = 1.4 nM).
Szinonimák:
Bufalin, 5β, 20(22)-Bufadienolide-3β, 14-diol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
warm ethanol: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19?,20?,22+,23-,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEEBRPGZBVVINN-ZXRSHIDQSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kawazoe, N., et al. 1999. Oncogene 18, 2413.
McGowan, M.H., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther. 289, 1559.
Watabe, M., et al. 1998. Oncogene 16, 779.
Hashimoto, S., et al. 1997. Leuk. Res. 21, 875.
Morris, J.F., et al. 1997. Comp. Biochem. Physiol. A Physiol. 118, 599.
Brownlee, A.A., et al. 1990. Clin. Sci.78, 169.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3