SML0762
Enzastaurin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-4-[1-[1-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-indol-3-yl]-1H-pyrrole-2,5-dione, D04014, LY-317615, LY317615
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
, light orange to dark orange-red
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c6c7c([n](c6)C)cccc7)c2c3c([n](c2)C4CCN(CC4)Cc5ncccc5)cccc3
InChI
1S/C32H29N5O2/c1-35-19-25(23-9-2-4-11-27(23)35)29-30(32(39)34-31(29)38)26-20-37(28-12-5-3-10-24(26)28)22-13-16-36(17-14-22)18-21-8-6-7-15-33-21/h2-12,15,19-20,22H,13-14,16-18H2,1H3,(H,34,38,39)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXRCEOKUDYDWLF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.