Fontos dokumentumok
S7071
SD-208
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)pteridin-4-yl]pyridin-4-yl-amine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1-c2nc(Nc3ccncc3)c4nccnc4n2
InChI
1S/C17H10ClFN6/c18-10-1-2-13(19)12(9-10)15-24-16-14(21-7-8-22-16)17(25-15)23-11-3-5-20-6-4-11/h1-9H,(H,20,22,23,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BERLXWPRSBJFHO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3