A231
Arachidonyl trifluoromethyl ketone
oil, ≥97% (NMR)
Szinonimák:
1,1,1-Trifluoromethyl-6,9,12,15-heieicosatetraen-2-one, AACOCF3, Arach-CF3
Teszt
≥97% (NMR)
form
oil
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
under inert gas
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(25)21(22,23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLWROONZUDKYKG-DOFZRALJSA-N
Géninformáció
human ... PLA2G1B(5319)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3