Merck
C0614
Sigma-Aldrich
(±) Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, SR-25990
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H16ClNO2S · H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
419.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: ~26 mg/mL
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibits ADP-induced platelet aggregation; anti-thrombotic drug.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Kiszerelés
Store under desiccant
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yong Wang et al.
Nature protocols, 6(7), 935-942 (2011-07-02)
We describe an effective and simple protocol that uses click chemistry to attach native β-cyclodextrin (β-CD) to silica particles, resulting in a chiral stationary phase (CCNCSP) that can be used for the enantioseparation of chiral drugs by high-performance liquid chromatography
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox