Merck
SMB00017
Sigma-Aldrich
Conglobatin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
498.61
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C28H38N2O6/c1-17-7-19(3)25(11-23-13-29-15-33-23)35-28(32)22(6)10-18(2)8-20(4)26(12-24-14-30-16-34-24)36-27(31)21(5)9-17/h9-10,13-20,25-26H,7-8,11-12H2,1-6H3/b21-9+,22-10+/t17-,18-,19+,20+,25?,26?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAJRJVDLKYGLOO-BWBKOITMSA-N
Általános leírás
Natural product derived from fungal source.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Wei Huang et al.
Cancer letters, 356(2 Pt B), 862-871 (2014-12-03)
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), a member of the HER family of tyrosine kinases and a binding partner of Heat shock protein 90 (Hsp90), is found amplifies in approximately 25% breast cancers. Treatment of HER2+ breast cancers has