R95DD
Rhamnolipids
95% (Di-Rhamnolipid dominant)
Szinonimák:
Rhamnolipids
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rhamnolipids, 95% (Di-Rhamnolipid dominant),
biológiai forrás
Pseudomonas aeruginosa
Minőségi szint
Forma
solid/granular
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for hydrocarbon degradation. For more information see the paper Environmental applications of biosurfacants: recent advances, and the many other articles available at: AGAE Technologies
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)