Fontos dokumentumok
SMB01004
Chrysogine
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
(+)-Chrysogine, 2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
190.2
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
n1c2c(c(nc1C(O)C)O)cccc2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-6(13)9-11-8-5-3-2-4-7(8)10(14)12-9/h2-6,13H,1H3,(H,11,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMBSGGZMJQTQSO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)