Fontos dokumentumok
BM2
Viscosity Bath Media
White Oil for use 80 to 120 °C
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)