Fontos dokumentumok
SCP0240
Sigma-Aldrich
Somatostatin 28 1-12
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H81N17O19S1
Molekulatömeg:
1244.33
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.32
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥85%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
Alkalmazás
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3