1477604
USP
Octreotide acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Octreotide acetate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
octreotide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C49H66N10O10S2.2C2H4O2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41;2*1-2(3)4/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29?,34?,36?,37?,38?,39-,40?,41?,42?;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Octreotide Acetate is a long-acting synthetic octapeptide with pharmacologic properties mimicking those of the natural hormone somatostatin.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octreotide acetate as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3