Fontos dokumentumok
Y0002104
Octreotide
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Octreotide acetate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H66N10O10S2 · xC2H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1019.24 (free base basis)
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
octreotide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)CO)C(O)C)CCCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C49H66N10O10S2.2C2H4O2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41;2*1-2(3)4/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29?,34?,36?,37?,38?,39-,40?,41?,42?;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Octreotide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)