Fontos dokumentumok
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H40N10O6
Molekulatömeg:
600.67
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Terméknév
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥62%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)