Fontos dokumentumok
SCJ4600048
CF™ 647 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Teszt
≥90% (TLC)
form
solid
molekulatömeg
~1058 g/mol (free acid)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (extinkciós együttható)
240000 at 650 nm
abszorbancia arány
A280/650 nm 0.03
fluoreszcencia
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3