Fontos dokumentumok
SCJ4600022
CF™ 555 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Teszt
≥90% (TLC)
Forma
solid
molekulatömeg
~959 g/mol (free acid)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (extinkciós együttható)
150000 at 555 nm
abszorbancia arány
A280/555 nm 0.08
fluoreszcencia
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)