Fontos dokumentumok
SBP3500023
Sigma-Aldrich
Alpha-tubulin Blocking Peptide for SAB3500023
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
liquid
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
200 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the amino terminus of human alpha-tubulin.
Alkalmazás
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Kapcsolódás
This peptide blocks the action of antibody SAB3500023.