SAB5900206
Alpaca Anti-EGFR, recombinant single domain Antibody
recombinant Alpaca (VHH) Nano antibody
Szinonimák:
ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
alpaca
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity purified VHH antibody
klón
EB61, monoclonal
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
molekulatömeg
14.4 kDa
~15-18 kDa (SDS PAGE under reducing condition)
tisztítva
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:1000-1:25000
immunofluorescence: 1:200-1:600
immunohistochemistry: 1:200-1:600
szín
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
izotípus
VHH
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Single-domain antibody (sdAb), also called nano-antibody, is the variable region isolated from the antigen-binding variable domain (VHH) of camelid heavy-chain-only antibody. It lacks light chains and a first constant domain(CH1). This configuration confers a number of unique advantages over conventional monoclonal antibodies. The small size of just 15 kDa (2~4 nm), single-domain antibody is the smallest antigen-binding fragment that can easily penetrate tissues, allowing them to bind epitopes that are inacessible to conventional antibodies. These single-domain antibodies offer superior chemical and thermal stability and increased solubility than conventional antibodies. All our antibodies are tested to ensure the highest level of specificity, sensitivity and reproducibility.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Kiszerelés
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1