Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5702471
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 7 (KRT7) Antibody, clone 6Q1B4, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CK7, K2C7, K7, SCL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
6Q1B4, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
52 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.32 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MSIHFSSPVFTSRSAAFSGRGAQVRLSSARPGGLGSSSLYGLGASRPRVAVRSAYGGPVGAGIREVTINQSLLAPLRLDADPSLQRVRQEESEQIKTLNN
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT7(3855)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. This type II cytokeratin is specifically expressed in the simple epithelia lining the cavities of the internal organs and in the gland ducts and blood vessels. The genes encoding the type II cytokeratins are clustered in a region of chromosome 12q12-q13. Alternative splicing may result in several transcript variants; however, not all variants have been fully described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cytokeratin 7 (KRT7) (P08729).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB, IHC, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1