MABE1069
Anti-BAP1 Antibody, clone 3C11
clone 3C11, from mouse
Szinonimák:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, EC 3.4.19.12, BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C11, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAP1(8314)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BAP1 in Western Blotting applications (Abdel-Wahab, O., et. al. (2012). Cancer Cell. 22(2):180-93).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected BAP1 in Immunoprecipitation applications (Abdel-Wahab, O., et. al. (2012). Cancer Cell. 22(2):180-93).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected BAP1 in 10 µg of lysate from HEK293T cells overexpressing BAP1.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1