PLA0238
Rabbit anti-AKT1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
AKT, AKT1m, CWS6, PKB, PKB alpha, PKB-ALPHA, PRKBA, Protein kinase B, RAC, RAC-ALPHA, RAC-PK-alpha, protein kinase B alpha, proto-oncogene c-Akt, rac protein kinase alpha, serine-threonine protein kinase, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, v-akt murine thymoma viral oncogene-like protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_005154.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... AKT1(207)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)