Fontos dokumentumok
SAB5702005
Sigma-Aldrich
Anti-Bak Antibody, clone 7Q3T8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
BAK1,BAK,BAK-LIKE,BCL2L7
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
7Q3T8, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
25 kDa
faj reaktivitás
mouse, mouse
koncentráció
0.089 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
RQECGEPALPSASEEQVAQDTEEVFRSYVFYRHQQEQEAEGVAAPADPEMVTLPLQPSSTMGQVGRQLAIIG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAK1(578)
Általános leírás
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form oligomers or heterodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. This protein localizes to mitochondria, and functions to induce apoptosis. It interacts with and accelerates the opening of the mitochondrial voltage-dependent anion channel, which leads to a loss in membrane potential and the release of cytochrome c. This protein also interacts with the tumor suppressor P53 after exposure to cell stress.
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 11-82 of human Bak (NP_001179.1).
Alkalmazás
WB, IHC
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3