Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700815
Sigma-Aldrich
Anti-BNIP3 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
BNIP3, NIP3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
27
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
0.82 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BNIP3(664)
Általános leírás
This gene is encodes a mitochondrial protein that contains a BH3 domain and acts as a pro-apoptotic factor. The encoded protein interacts with anti-apoptotic proteins, including the E1B 19 kDa protein and Bcl2. This gene is silenced in tumors by DNA methylation.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-164 of human BNIP3 (NP_004043.3).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1