Fontos dokumentumok
SAB4502532
Sigma-Aldrich
Anti-BAK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Apoptosis regulator BAK, BAK, BAK1, Bcl-2 homologous antagonist/killer, Bcl-2-like 7 protein
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, mouse
citations:
1
technika/technikák:
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 23 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAK1(578)
Related Categories
Általános leírás
Anti-BAK Antibody detects endogenous levels of total BAK protein.
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Bak.
Immunogen Range: 1-50
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi Liu et al.
Yonsei medical journal, 62(6), 545-554 (2021-05-25)
Ventilator-induced lung injury (VILI) is a serious complication of mechanical ventilation (MV) that increases morbidity and mortality of patients receiving ventilator treatment. This study aimed to reveal the molecular mechanism of sodium houttuyfonate (SH) on VILI. The male mice VILI