Fontos dokumentumok
SAB4200704
Anti-EpCAM antibody, Mouse monoclonal
clone Ber-EP4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CD326 antigen, Anti-EGP, Anti-Epithelial cell surface antigen, Anti-Epithelial glycoprotein, Anti-KS 1/4 antigen, Anti-KSA, Anti-Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Anti-Tumor-associated calcium signal transducer 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Ber-EP4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EPCAM(4072)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)