EZHS42
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA, This High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials