Fontos dokumentumok
SAB5701171
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
Anti-CHAT antibody produced in rabbit,
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
0.68 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHAT(1103)
Általános leírás
This gene encodes an enzyme which catalyzes the biosynthesis of the neurotransmitter acetylcholine. This gene product is a characteristic feature of cholinergic neurons, and changes in these neurons may explain some of the symptoms of Alzheimer's disease. Polymorphisms in this gene have been associated with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Mutations in this gene are associated with congenital myasthenic syndrome associated with episodic apnea. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and some of these variants have been shown to encode more than one isoform. [provided by RefSeq, May 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CHAT
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1